Learn More
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Artikelnummer. p-7215040 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 16895330
Marke: Ansell C382060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche sorgt für Abriebfestigkeit
  • Elastischer Strickbund für eine sichere Passform
  • Der belüftete Rücken ist atmungsaktiv, um Schweiß zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Beschichteter Bereich Handfläche
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spezifisch
Material Nylon
Größe 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinen und Gerätebetrieb
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Gehäuse PX130
Yarn Gauge 15
Mehr anzeigen Show Less