Learn More
GVS PX5™™ PAPR-Baugruppe
Artikelnummer. 18439685
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
18439685 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18439685 Lieferant GVS Lieferanten-Nr. 03801EUUK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 €
    1089.49 € / 1 Stück
    Sparen 105.51 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der RPB PX5™ ist ein kompaktes und vielseitiges PAPR-System, das die Art und Weise verändert, wie Menschen in verschiedenen Branchen saubere, gefilterte Luft erleben. Das Paket beinhaltet PX5™ , Riemenhalterung, FR-Riemen, Durchflussmesser, Batterie, Batterieladegerät und Funkenfänger.
  • Schutzart: Im Gebrauch ist die Schutzart IP65 zertifiziert, mit installiertem Reinigungsset die Schutzart IP67.
  • Elegante, durchdachte Oberflächen für eine einfache Dekontamination.
  • Leichtgewicht: Das komplette System wiegt nur 2,55 lb.
  • Der PX5™ Durch die vertikale Montage verteilt es sein Gewicht strategisch und passt sich den Konturen Ihres Rückens an.
  • Der PX5™ Das Gerät kann mithilfe des Befestigungsverriegelungssystems problemlos vom Gurt abgenommen werden.
  • Der langlebige Lithium-Ionen-Akku hält bei Lüfterstufe 1 (niedrig) über 12 Stunden, bei Lüfterstufe 2 (mittel) über 9 Stunden und bei Lüfterstufe 3 (hoch) über 8 Stunden.
  • Der Akku ist im Gerät fest verbaut, sodass er sich während des Betriebs nicht lösen oder versehentlich herausfallen kann.
  • Der HE-Filter entfernt bis zu 99,97 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,12 Mikrometern.
  • Gaskartuschen-/Filtersortiment: Beinhaltet OV/AG/HE- und Multi-Gas-Kartuschen sowie A2P-, ABE1P- und ABEK1P-Filter.
  • Filtersicherheit: Die Filterklappe kann nicht am Gerät montiert werden, solange kein Filter eingesetzt ist.
  • Die LED-Benutzeroberfläche zeigt Luftstrom, Lüfterdrehzahl und Akkustand an.
  • Alarmfunktion: Optische, akustische und Vibrationsalarme machen den Benutzer auf einen niedrigen Batteriestand, einen zu niedrigen Luftstrom aufgrund eines defekten Filters oder eines behinderten Luftstroms sowie einen Abfall des Luftstroms unter die Mindestanforderungen aufmerksam.
Spezifikation
Farbe Schwarz
Produkttyp PAPR-Montagesatz
Größe Einheitsgröße