Learn More
PXR/NR1I2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18217564 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18217564 100 μL 100 Mikroliter
18685187 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18217564
Marke: Novus Biologicals NBP255441
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
PXR/NR1I2 Polyclonal specifically detects PXR/NR1I2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PXR/NR1I2
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias nuclear receptor subfamily 1 group I member 2, nuclear receptor subfamily 1, group I, member 2, ONR1, Orphan nuclear receptor PAR1, Orphan nuclear receptor PXR, PAR, PAR1, PAR2, Pregnane X receptor, PRR, PXRPARq, SAR, Steroid and xenobiotic receptor, SXRBXR
Gensymbole NR1I2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RTHHFKEGSLRAPAIPLHSAAAELASNHPRGPEANLEVRPKESWNHADFVHCEDTESVPGKPSVNADE
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8856
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG