missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PXR Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17229143 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17229143 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17229143

Marke: Invitrogen™ PA5116641

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Rat liver.

This gene product belongs to the nuclear receptor superfamily, members of which are transcription factors characterized by a ligand-binding domain and a DNA-binding domain. The encoded protein is a transcriptional regulator of the cytochrome P450 gene CYP3A4, binding to the response element of the CYP3A4 promoter as a heterodimer with the 9-cis retinoic acid receptor RXR. It is activated by a range of compounds that induce CYP3A4, including dexamethasone and rifampicin. Several alternatively spliced transcripts encoding different isoforms, some of which use non-AUG translation initiation codon, have been described for this gene. Additional transcript variants exist, however, they have not been fully characterized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PXR
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Gen NR1I2
Gen-Zugriffsnummer O54915, O75469, Q9R1A7
Gen-Alias BXR; mPXR; Nr1i2; Nuclear receptor subfamily 1 group I member 2; nuclear receptor subfamily 1, group 1, member 2; nuclear receptor subfamily 1, group I, member 2; ONR 1; ONR1; orphan nuclear receptor PAR1; Orphan nuclear receptor PXR; PAR; PAR 1; PAR 2; PAR q; PAR1; PAR2; PARq; pregnane X nuclear receptor variant 2; Pregnane X receptor; pregnane X receptor (nuclear receptor sub family 1, group I, member 2); PRR; PXR; PXR.1; PXR.2; PXR1; SAR; Steroid and xenobiotic receptor; SXR
Gensymbole NR1I2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18171, 84385, 8856
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.