Learn More
Pyoluteorin, TRC
Artikelnummer. 18032140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18032140 25 mg 25 Milligramm
18082010 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18032140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP84037525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25683-07-2
Summenformel C11 H7 Cl2 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 272.0842
Synonym Ketone, 4,5-dichloropyrrol-2-yl 2,6-dihydroxyphenyl (7CI,8CI), Pyoluteorin (6CI), (4,5-Dichloro-1H-pyrrol-2-yl)(2,6-dihydroxyphenyl)methanone, 4,5-Dichloropyrrol-2-yl 2,6-dihydroxyphenylketone, NSC 143092
IUPAC-Name (4,5-Dichlor-1H-Pyrrol-2-yl)-(2,6-Dihydroxyphenyl)Methanon
SMILES Oc1cccc(O)c1C(=O)c2cc(Cl)c(Cl)[nH]2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyoluteorin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c12-5-4-6(14-11(5)13)10(17)9-7(15)2-1-3-8(9)16/h1-4,14-16H
Formelmasse 270.9803
Reinheit (%) >95%