Learn More
PyOxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11936691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11936691 5 g 5 Gramm
11926691 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936691 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441410050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 153433-21-7
Summenformel C17H29F6N5O3P2
Molekulargewicht (g/mol) 527.39
MDL-Nummer MFCD18643381
InChI-Schlüssel RDWDVLFMPFUBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyoxim, pyoxime, ethyl cyano hydroxyimino acetato-tri-1-pyrrolidinyl-phosphonium hexafluorophosphate, cyano-ethoxycarbonyl methyleneaminooxy tris 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 46910530
IUPAC-Name ethyl cyano({[tris(pyrrolidin-1-yl)phosphaniumyl]oxy}imino)formate; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N1CCCC1)N1CCCC1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PyOxim
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 527.39
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
RUO– Nur für Forschungszwecke