Learn More
Pyr3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492986 25 mg -
16484198 10 mg -
16456917 5 mg -
16450547 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16492986 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108465
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pyr3 is a selective inhibitor of transient receptor potential canonical channel 3 (TRPC3), with an IC50 of 700 nM for TRPC3-mediated Ca2+ influx.
Pyr3 is a selective inhibitor of transient receptor potential canonical channel 3 (TRPC3), with an IC50 of 700 nM for TRPC3-mediated Ca2+ influx.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyr3
Physikalische Form Solid
CAS 1160514-60-2
Farbe Off-White
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H11Cl3F3N3O3
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (273.74 mM)
SMILES O=C(C1=C(C(F)(F)F)N(C2=CC=C(NC(/C(Cl)=C(Cl)/Cl)=O)C=C2)N=C1)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 456.63
Formelmasse 456.63
Reinheit (%) 99.81%
Güte Research