Learn More
Pyrantel tartrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16455936 100 mg
16411646 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16455936 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12641
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pyrantel tartrate, a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, and is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel tartrate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel tartrate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Pyrantel tartrate, a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, and is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel tartrate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel tartrate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrantel tartrate
Physikalische Form Solid
CAS 33401-94-4
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H20N2O6S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 34 mg/mL (95.40 mM)
SMILES CN1CCCN=C1/C=C/C2=CC=CS2.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 356.39
Formelmasse 356.39
Reinheit (%) 98.23%
Güte Research