Learn More
Pyrazinamid, 99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrazinamid |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 123.1 |
| Reinheit (%) | 0.99 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |