Learn More
Pyrazin-2,3-dicarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026221
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11459617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22108.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89-01-0 | C6H4N2O4 | 168.108 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-01-0
Summenformel C6H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.108
MDL-Nummer MFCD00006131
InChI-Schlüssel ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyrazinedicarboxylic acid, pyrazine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dicarboxypyrazine, 2,3-pyrazine dicarboxylic acid, unii-qnn35wof29, 2,3-pyrazinedicarboxylicacid, qnn35wof29, 2,3-pyrazinedcarboxylicacid, pubchem8610, acmc-209qye
PubChem CID 66628
IUPAC-Name Pyrazin-2,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼188°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 147982
Merck Index 14,7958
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) 98%