Learn More
Pyrazin-2,5-dicarboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056053
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15472159 250 mg 250 Milligramm
15452159 1 g 1 Gramm
15462159 5 g 5 Gramm
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15472159
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64795.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 122-05-4 | C6H4N2O4 | 168.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Pyrazin, das für die Proteomikforschung verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-05-4
Summenformel C6H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.11
MDL-Nummer MFCD00216919
InChI-Schlüssel GMIOYJQLNFNGPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-pyrazinedicarboxylic acid, 2,5-pyrazinedicarboxylicacid, pubchem8868, 2,5-pyrazine-diacid, ksc177q1r, pyrazinedicarboxylic-2,5 acid
PubChem CID 255280
IUPAC-Name Pyrazin-2,5-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=N1)C(O)=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt 255°C to 260°C (literature)
Menge 250 mg
Beilstein 139985
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sikkerhedssætning
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.