Learn More
Pyrazin-2-carbonitril, Mikromol
Artikelnummer. 30461209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30461209 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461209 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0385.020100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pyrazin-2-carbonitril, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazinenitrile
CAS 19847-12-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyrazinenitrile
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H3 N3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pyrazinonitrile, Pyrazinecarbonitrile, Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinyl cyanide, Pyrazinamide EP Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES N#Cc1cnccn1
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 105.1
Menge 100 mg
Formelmasse 105,0327 g/mol