Learn More
Pyrazin-2-carboxamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15471008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471008 250 mg 250 Milligramm
15451008 1 g 1 Gramm
15461008 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54834.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51285-05-3
Summenformel C5H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD02258397
InChI-Schlüssel IXCAPURAZXLMLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine-2-carboxamide oxime, nitroso 1h-pyrazin-2-ylidene methanamine, n'-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n-hydroxy-pyrazine-2-carboxamidine, n-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, z-n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, qzhjcrjemifnnb-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n'-hydroxypyrazin-2-carboximidamide
PubChem CID 6762607
IUPAC-Name Nitroso(1H-pyrazin-2-yliden)methanamin
SMILES C1=CN=CC(=C(N)N=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carboxamidoxime
Menge 250 mg
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%