Learn More
Pyrazin-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021144
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11470993 25 g 25 Gramm
11480993 100 g 100 Gramm
11490993 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11470993
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13363.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124.099 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-97-5
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.099
MDL-Nummer MFCD00006130
InChI-Schlüssel NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 112305
Merck Index 14,7959
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 99%