Learn More
Pyrazin-2-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30051770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051770 25 mg 25 Milligramm
17949304 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051770 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0385.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pyrazin-2-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyrazine-2-carboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H4 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), Pyrazinamide Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cnccn1
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 124.1
Menge 25 mg
Formelmasse 124,0273 g/mol