Learn More
Pyrazincarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30411532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411532 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411532 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8407505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Summenformel C5 H4 N2 O2
Menge 5 g
Synonym Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), 2-Pyrazinecarboxylic acid (ACI), Pyrazinecarboxylic acid (7CI','8CI','9CI), Pyrazinoic acid (6CI), 1,4-Diazinecarboxylic acid, 2-Carboxypyrazine, 2-Pyrazinoic acid, NSC 13146, NSC 27192, Pyrazinic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cnccn1
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 124.1
Formelmasse 124.0273