Learn More
Pyrazinenitril, TRC
Artikelnummer. 30418609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418609 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8411005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazinenitrile
CAS 19847-12-2
Summenformel C5 H3 N3
Menge 5 g
Synonym Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinenitrile, Pyrazinyl cyanide
InChI-Formel InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
SMILES N#Cc1cnccn1
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 105.1
Formelmasse 105.0327