Learn More
Pyrazol-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10124204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10124204 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10124204 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00042DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazole-4-boronic acid
CAS 763120-58-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C3H5BN2O2
MDL-Nummer MFCD07368251
Menge 1 g
Synonym 1h-pyrazole-4-boronic acid, pyrazole-4-boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl boronic acid, 4-pyrazoleboronic acid, 1h-pyrazol-4-yl-4-boronic acid, pyrazol-4-ylboronic acid, boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl, 1h-pyrazole-4-boronicacid, 4-pyrazole boronic acid, 1h-pyrazol-4-boronic acid
InChI-Schlüssel KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CNN=C1)(O)O
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-4-ylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 111.895
PubChem CID 17750278
Formelmasse 111.9
Reinheit (%) 97%