Learn More
Pyrazol[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10544493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10544493 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10065912 250 mg Amber Glass Bottle 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10544493 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC39401DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 63237-88-7
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD06739057
InChI-Schlüssel AYGNAOBAPQNTIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxypyrazolo 1,5-a pyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15887, 2-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1 pound not5-a pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 7127820
IUPAC-Name pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NN2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Güte Technisch