Learn More
Pyrazol-[1,5-a]-pyridin-7-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474480 250 mg 250 Milligramm
11484480 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474480 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50074.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 362661-83-4 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 362661-83-4
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.149
MDL-Nummer MFCD06739029
InChI-Schlüssel SGNBVQKSJWCGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde 9ci, pyrazolo 1,5-alpha pyridine-7-carboxaldehyde
PubChem CID 10866474
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]Pyridin-7-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=CC=NN2C(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 250 mg
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 97%