Learn More
Pyrazol-[1,5-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407537 250 mg 250 Milligramm
15497527 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35502.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 274-56-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 274-56-6
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD08752622
InChI-Schlüssel DVUBDHRTVYLIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyridine, 3-azaindoline, pyrazolo 2,3-a pyridine, pyrazolo 1,5-a-pyridine, 3-azaindolizine, pyrazolo 1,5-apyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine
PubChem CID 67507
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]Pyridin
SMILES C1=NN2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Farbe Braun oder farblos bis Rot
Siedepunkt 37°C to 39°C (0.2 mmHg)
Brechungsindex 1.6075
Menge 250 mg
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit