Learn More
Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-2-Carbonsäuren, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10618550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10618550 1 g Glasflasche 1 Gramm
10536630 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618550 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434340010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 378211-85-9
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.14
MDL-Nummer MFCD00297221
InChI-Schlüssel DZPAOAZDQHZRGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylicacid, acmc-1afu0, pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid, pyrazolo 1?5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid 9ci, 2-methyl-3-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-6-yl boronic acid
PubChem CID 670824
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-carbonsäure
SMILES C1=CN2C(=CC(=N2)C(=O)O)N=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 289°C to 291°C
Farbe Orange bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke