missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrazol[1,5-a]pyrimidin-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11459480
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11459480

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50318.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-3-Carbonsäure, wird verwendet als Chemikalie, pharmazeutisches Zwischenprodukt, Reagenzien. Sie ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, die in Pharmazeutika, in der Landwirtschaft und der Färbemittelindustrie verwendet werden.

Löslichkeit
Wasserlöslich

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25940-35-6
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.14
MDL-Nummer MFCD01975194
InChI-Schlüssel HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
PubChem CID 1910189
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt