Learn More
Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-5-Carbonsäuren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10220270
Marke: Thermo Scientific Acros 432720010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1086375-50-9 | C7H5N3O2 | 163.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1086375-50-9
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.14
MDL-Nummer MFCD09414725
InChI-Schlüssel SBDWLDBGGVPVAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-5-carboxylic acid, pyrazolo 1?5-a pyrimidine-5-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 28875802
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=NC2=CC=NN2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 222°C to 225°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrazolo¢1,5-a!pyrimidine-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.