Learn More
Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-5-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30422149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422149 250 mg 250 Milligramm
30416720 25 mg -
30413926 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422149 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP846535250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1086375-50-9
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1ccn2nccc2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
Formelmasse 163.0382