Learn More
Pyrethrine (technisch), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310900 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310900 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRECA16620000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrethrins
CAS 8003-34-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyrethrins
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Pyrethrins, Pyrethrins and Pyrethroids, Biopiren plus, Chrysanthemates pyrethrins and pyrethroids, Diatect, Firmotox, Goldgeist forte, Nettafid, Parexan, Piresan, Pyganic, Pyganic MUP 20, Pyre-sin Plus, Pyrellin, Pyrethrine, Pyrethrines, Pyrethrins and Pyrethroids, chrysanthemates, Pyrethrins and Pyrethroids, esters, Pyrethrins, chrysanthemates, Pyrethro Vioryl 5SC, Pyrethrum, Pyrethrum (insecticide), Pyrethrum FS, Pyrevert, Pyrocide 50, Spruzit, Take Down, Take Down Garden Spray
SMILES C/C(C)=C/C1C(C)(C)[C@@H]1C(O[C@@H]2C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C2)=O)=O.C/C(C([CH3]=O)=O)=C\C3C(C)(C)[C@@H]3C(OC4C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C4)=O)=O
Menge 100 mg