Learn More
Cole-Parmer™ Pyrex™ 1060 Berzelius hoher Becher
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Berzelius.
- Hohe Form.
- Graduiert.
- Mit Ausguss.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.0325 cm |
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Material | Glas (ohne Typ) |
| Graduierungsbereich | 25–250 ml |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 11.7475 cm |
| Menge | 12/Pckg. |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 446 °F |
| Typ | Brand 1060 Berzelius hoher Becher |
| Mehr anzeigen |