Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Messkolben aus Borosilikatglas, braun, Klasse A
Artikelnummer. 11313664
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Toleranz:
±0,12 ml
±0,1 ml
±0,3 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Toleranz Höhe (metrisch) unitSize
11313664 200 ml 14/23 ±0,1 ml 210 mm 5 Stück
11303664 100 ml 14/23 ±0.08 ml 170 mm 5 Stück
11343664 1000 ml 24/29 ±0,3 ml 300 mm 2 Stück
11373654 10 ml 10/19 ±0.02 ml 90 mm 5 Stück
11353664 2000 ml 29/32 ±0.5 ml 370 mm 1 Stück
11383654 25 ml 10/19 ±0.03 ml 110 mm 5 Stück
11323664 250 ml 14/23 ±0,12 ml 220 mm 2 Stück
11333664 500 ml 19/16 ±0.2 ml 260 mm 2 Stück
11393654 50 ml 12/2 ±0.05 ml 140 mm 5 Stück
11363654 5 ml 10/19 ±0.02 ml 70 mm 5 Stück
10 options
Artikelnummer. 11313664
Marke: Pyrex 3152/14AWC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas mit brauner Außenbeschichtung ermöglicht den Einsatz mit lichtempfindlichen Lösungen
  • Kalibriert auf Toleranzen nach United States Pharmacopoeia (USP), die strenger sind als die der DIN/ISO-Normen
  • Graviert mit individueller Seriennummer
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat gemäß nationalen Normen
  • Konformität ‘H’-zertifiziert
  • Stopfen aus Polyethylen
  • Weiße Emaille-Beschriftungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, „H“-Konformitätskennzeichnung
Verschlussmaterial Polyethylen
Farbe Braun
Beschreibung Weiße Emaille-Beschriftungen
Kapazität (metrisch) 200 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 210 mm
Toleranz ±0,1 ml
Graduated Ja
Klasse A
Verschlussgröße 14/23