Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Messkolben aus Borosilikatglas, braun, Klasse A
Artikelnummer. 11363654
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Toleranz:
±0,12 ml
±0,1 ml
±0,3 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Toleranz Höhe (metrisch) unitSize
11363654 5 ml 10/19 ±0.02 ml 70 mm 5 Stück
11303664 100 ml 14/23 ±0.08 ml 170 mm 5 Stück
11343664 1000 ml 24/29 ±0,3 ml 300 mm 2 Stück
11373654 10 ml 10/19 ±0.02 ml 90 mm 5 Stück
11353664 2000 ml 29/32 ±0.5 ml 370 mm 1 Stück
11313664 200 ml 14/23 ±0,1 ml 210 mm 5 Stück
11383654 25 ml 10/19 ±0.03 ml 110 mm 5 Stück
11323664 250 ml 14/23 ±0,12 ml 220 mm 2 Stück
11333664 500 ml 19/16 ±0.2 ml 260 mm 2 Stück
11393654 50 ml 12/2 ±0.05 ml 140 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11363654 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 3152/04AWC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas mit brauner Außenbeschichtung ermöglicht den Einsatz mit lichtempfindlichen Lösungen
  • Kalibriert auf Toleranzen nach United States Pharmacopoeia (USP), die strenger sind als die der DIN/ISO-Normen
  • Graviert mit individueller Seriennummer
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat gemäß nationalen Normen
  • Konformität ‘H’-zertifiziert
  • Stopfen aus Polyethylen
  • Weiße Emaille-Beschriftungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, „H“-Konformitätskennzeichnung
Verschlussmaterial Polyethylen
Farbe Braun
Beschreibung Weiße Emaille-Beschriftungen
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 70 mm
Toleranz ±0.02 ml
Graduated Ja
Klasse A
Verschlussgröße 10/19