Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Messkolben aus Borosilikatglas, braun, Klasse A
Beschreibung
- Kalibriert auf Toleranzen nach United States Pharmacopoeia (USP), die strenger sind als die der DIN/ISO-Normen
- Graviert mit individueller Seriennummer
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat gemäß nationalen Normen
- Konformität ‘H’-zertifiziert
- Stopfen aus Polyethylen
- Weiße Emaille-Beschriftungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, „H“-Konformitätskennzeichnung |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Farbe | Braun |
| Beschreibung | Weiße Emaille-Beschriftungen |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Toleranz | ±0.08 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Mehr anzeigen |