Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, Braunglas
Artikelnummer. 11353654
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Toleranz:
±0,12 ml
±0,3 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Höhe (metrisch) Toleranz unitSize
11353654 1000 ml 24/29 300 mm ±0,3 ml 2 Stück
11313654 100 ml 14/23 170 mm ±0.08 ml 5 Stück
10357699 100 ml 14/23 170 mm ±0.08 ml 1 Stück
11383644 10 ml 10/19 90 mm ±0.02 ml 5 Stück
10547300 10 ml 10/19 90 mm ±0.02 ml 1 Stück
10681151 2000 ml 29/32 370 mm ±0.5 ml 1 Stück
10763052 200 ml 14/23 210 mm ±0.1 ml -
11323654 200 ml 14/23 210 mm ±0.1 ml 5 Stück
11333654 250 ml 14/23 220 mm ±0,12 ml 2 Stück
11393644 25 ml 10/19 110 mm ±0.03 ml 5 Stück
10773052 500 ml 19/16 260 mm ±0.2 ml 1 Stück
11343654 500 ml 19/16 260 mm ±0.2 ml 2 Stück
10557290 5 ml 10/19 70 mm ±0.02 ml -
11373644 5 ml 10/19 70 mm ±0.02 ml 5 Stück
11303654 50 ml 12/2 140 mm ±0.05 ml 5 Stück
10069709 50 ml 12/2 140 mm ±0.05 ml 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 11353654
Marke: Pyrex 3152/20A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas und mit braun beschichteten Außenflächen zum Schutz von lichtempfindlichen Lösungen. Pyrex™ Messkolben Klasse A aus Borosilikatglas nach ISO 1042 und DIN 12664. Mit Konformitätskennzeichnung H. Kalibriert gemäß den Toleranzwerten, die im Arzneibuch der USA (USP) festgelegt sind. Jeder Messkolben mit eingeätzter individueller Seriennummer und mit Chargencode und Herstellungsdatum.
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit brauner Außenbeschichtung ermöglicht den Einsatz mit lichtempfindlichen LösungenPyrex™ Messkolben der Klasse A aus Borosilikatglas entspricht ISO 1042 sowie DIN 12664 und besitzt die Konformitätskennzeichnung H.Kalibriert auf die vom United States Pharmacopoeia (USP) geforderte Toleranz.Jeder Kolben ist mit einem individuellen Chargencode für die Seriennummer und einem Herstellungsdatum lasergraviert.
  • Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
  • Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit einer bernsteinfarbenen Beschichtung auf der Außenseite, um den Gebrauch mit lichtempfindlichen Lösungen zu ermöglichen
  • In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
  • „H“-Konformität zertifiziert
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung
Verschlussmaterial Polyethylen
Farbe Braun
Beschreibung Weiße Emaille-Beschriftungen
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 300 mm
Toleranz ±0,3 ml
Graduated Ja
Klasse A
Verschlussgröße 24/29