Learn More
Pyrex™ Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas
Beschreibung
In diesen Medienflaschen aus Braunglas lassen sich lichtempfindliche Materialien lagern.Gelbe PyrexTM Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas werden aus gelb beschichtetem Borosilikatglas hergestellt und sind bis zu 500 nm UV-absorbierend.
- Nur Flaschen
- Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang enthalten
- Entspricht ISO 4796
- Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbares Chargenzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Farbe | Bernstein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Lagerung von lichtempfindlichem Material |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 1/PK |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 330 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 13 in. |
| Mehr anzeigen |