Learn More
Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas
Artikelnummer. 10271320
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10271320
Marke: Pyrex 1519/08
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Braunglas-Medienflaschen eignen sich zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe. Pyrex™ Runde Medienflaschen sind aus braun beschichtetem Borosilikatglas gefertigt und nehmen UV-Strahlung bis 500 nm auf.
In diesen Medienflaschen aus Braunglas lassen sich lichtempfindliche Materialien lagern.Gelbe PyrexTM Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas werden aus gelb beschichtetem Borosilikatglas hergestellt und sind bis zu 500 nm UV-absorbierend.
  • Nur Flaschen
  • Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang enthalten
  • Entspricht ISO 4796
  • Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbares Chargenzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von lichtempfindlichem Material
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 10/Pckg.
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Closure Included Nr.
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 176 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,9 in.
Durchmesser (metrisch) 86 mm