Learn More
Pyrex™ Absaugflasche mit seitlichem Schliffanschluss
Artikelnummer. 11357884
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
20,000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11357884 10,000 ml 1 Stück
11377884 20,000 ml 1 Stück
13421909 2000 ml 5 Stück
11347884 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11357884 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1541/18D
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas.
  • Geschliffene Seitenhülse (Größe 29/32) zum Anschluss von Absperrhähnen
  • Ungeschliffener oberer Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
Compliance
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 10,000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 59 mm
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 398 mm
Produkttyp Saugflasche
Durchmesser (metrisch) 227 mm