Learn More
Pyrex™ Absaugflasche mit seitlichem Schliffanschluss
Artikelnummer. 11377884
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
20,000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11377884 20,000 ml 1 Stück
11357884 10,000 ml 1 Stück
13421909 2000 ml 5 Stück
11347884 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11377884 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1541/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.30 €
    425.86 € / 1 Stück
    Sparen 84.44 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas.
  • Geschliffene Seitenhülse (Größe 29/32) zum Anschluss von Absperrhähnen
  • Ungeschliffener oberer Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
Compliance
ISO 4796
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20,000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 59 mm
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 492 mm
Durchmesser (metrisch) 288 mm
Produkttyp Saugflasche