Learn More
Pyrex™ Absaugflasche mit seitlichem Schliffanschluss und Stopfen
Artikelnummer. 11327894
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
20,000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11327894 20,000 ml 1 Stück
11317894 10,000 ml -
12539965 2000 ml 2 Stück
11307894 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11327894 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1569/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.85 €
    468.17 € / 1 Stück
    Sparen 95.68 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geschliffener Hals mit Glasstopfen
  • Entspricht ISO 4796
  • Geschliffene Seitenhülse (Größe 29/32) zum Anschluss von Absperrhähnen
  • Geschliffener Hals
  • Mit Glasstopfen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20,000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 60 mm
Enthält Glasstopfen
Material Borosilikatglas
Anzahl Stopfen 60/46
Höhe (metrisch) 508 mm
Durchmesser (metrisch) 288 mm
Produkttyp Saugflasche