Learn More
Pyrex™ Absaugflasche mit Schlauch und Seitenarm
Artikelnummer. 13471829
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
13471829 500 ml 10 Stück
10355140 1000 ml 5 Stück
11317884 1000 ml 1 Stück
11307884 500 ml 1 Stück
10599530 250 ml -
10191250 2000 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13471829 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1531/08D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.60 €
    482.35 € / 10 Stück
    Sparen 97.25 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dieser robusten Absaugflasche können Sie verschiedene Flüssigkeiten aufbewahren und entsorgen. Pyrex™ Absaugflaschen mit Schlauch-Seitenarm eignen sich als Abgabe- oder Aufbewahrungsbehälter für eine breite Palette von Lösungen. Diese Flaschen zeichnen sich durch stabile Ringhälse mit robusten Rändern aus.
  • Rohrförmiger Seitenarm zur Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung
  • Ungeschliffener Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
  • Für mehrmalige Sterilisation (nass oder trocken)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 23 mm
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 163 mm
Durchmesser (metrisch) 89 mm
Produkttyp Saugflasche