Learn More
Pyrex™ Ansaugflaschen, groß
Artikelnummer. 10195034
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
20,000 ml
5000 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
100 mm
127 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Hals unitSize
10195034 5000 ml 100 mm 1 Stück
12433451 20,000 ml 160 mm 1 Stück
11975809 10,000 ml 127 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10195034 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1565/16M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal zur Lagerung von destilliertem Wasser
  • Weiter Hals mit einfacher Glasabdeckung
  • Lieferung mit Kunststoffverbinder und Dichtring aus Gummi/PTFE
  • Für GP6/10W Absperrhähne oder Glasrohre mit 14 mm Außendurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung von destilliertem Wasser usw.
Enthält Deckel, Verbindungsstück aus Kunststoff und Dichtring aus Gummi/PTFE
Höhe (metrisch) mit Verschluss 320 mm
Material Borosilikatglas
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 320 mm
Produkttyp Saugflasche
Durchmesser (metrisch) 200 mm