Learn More
Pyrex™ Ansaugflaschen, groß
Description
- Weiter Hals mit einfacher Glasabdeckung
- Lieferung mit Kunststoffverbinder und Dichtring aus Gummi/PTFE
- Für GP6/10W Absperrhähne oder Glasrohre mit 14 mm Außendurchmesser
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 20,000 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 160 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Optimal zur Lagerung von destilliertem Wasser usw. |
| Enthält | Deckel, Kunststoffverbinder und Dichtring aus Gummi/PTFE |
| Material | Borosilikatglas |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 500 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 300 mm |
| Produkttyp | Saugflasche |