Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Saugflaschenhahn mit Schliffkern aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11387884
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
53 mm
95 mm
Enthält:
Herkömmlicher Glashahn
Rotaflo™ PTFE-Küken
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Enthält unitSize
11387884 53 mm Rotaflo™ PTFE-Küken 1 Stück
11337894 95 mm Herkömmlicher Glashahn 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387884 Lieferant Pyrex™ Lieferanten-Nr. 1568/04M
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Einsetzen in die geschliffene Glas-Seitenhülse einer Absaugflasche. Pyrex™ Absaughähne aus Borosilikatglas mit Schliffkonus sorgen für eine auslaufsichere Abdichtung.
Zum Einsetzen in die geschliffene Glas-Seitenhülse einer Absaugflasche. Pyrex™ Absaughähne aus Borosilikatglas mit Schliffkonus sorgen für eine auslaufsichere Abdichtung.
  • Für die Verwendung mit den Ansaugflaschen 1541 und 1569
  • Konusgröße: 29/32
  • Typ 1568/04M mit Rotaflo™ Hahn aus PTFE, chemisch inert und schmierungsfrei
  • Typ 1571/02M mit herkömmlichem Glasküken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Absaug-Absperrhahn
Stopfenöffnung 3 mm
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 53 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Saugflaschen 1541 und 1569
Enthält Rotaflo™ PTFE-Küken