Få mere at vide
Pyrex™ Flaschen aus Borosilikatglas mit Kappe und Ausgießring
Artikelnummer. 15547190
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
20.000 ml
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
1 Stück
10 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15547190
Brand: Pyrex 1523/12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Hergestellt aus Pyrex™-Borosilikatglas mit nachgewiesener Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
  • Flaschen, komplett mit Polypropylen-Schraubverschluss und tropffreiem Ausgussring
  • Das GLS 80™ Schraubgewinde bietet im Vergleich zu GL 45 Flaschen einen besseren Zugang zum Befüllen und Ausgießen
  • Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
Material Borosilikatglas
Menge 10/Pckg.
Graduierungen Weiß
Höhe (metrisch) 252 mm
Produkttyp Medienflasche
Durchmesser (metrisch) 136 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.