Learn More
Pyrex™ Flaschen aus Borosilikatglas mit Kappe und Ausgießring
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
20.000 ml
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™-Borosilikatglas mit nachgewiesener Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
- Flaschen, komplett mit Polypropylen-Schraubverschluss und tropffreiem Ausgussring
- Das GLS 80™ Schraubgewinde bietet im Vergleich zu GL 45 Flaschen einen besseren Zugang zum Befüllen und Ausgießen
- Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20.000 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 10/Pckg. |
| Graduierungen | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 484 mm |
| Produkttyp | Medienflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 288 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |