Learn More
Pyrex™ Flaschen aus Borosilikatglas mit Kappe und Ausgießring
Artikelnummer. p-8401026
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
20.000 ml
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15117803
Marke: Pyrex 1523/06
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Pyrex™-Borosilikatglas mit nachgewiesener Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
  • Flaschen, komplett mit Polypropylen-Schraubverschluss und tropffreiem Ausgussring
  • Das GLS 80™ Schraubgewinde bietet im Vergleich zu GL 45 Flaschen einen besseren Zugang zum Befüllen und Ausgießen
  • Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
Material Borosilikatglas
Menge 10Pack.
Graduierungen Weiß
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 105 mm
Produkttyp Medienflasche
Durchmesser (metrisch) 95 mm