Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, zertifiziert
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Höhe (metrisch):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Toleranz:
±0,12 ml
±0,1 ml
±0,3 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.5 ml
±1 ml
± 0.2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung.Für Klasse A zertifizierte Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas mit weißer Emaillebeschriftung zur einfachen Volumenbestimmung.Mit Polyethylen-Stopfen.Zertifiziert nach Konformität H, entspricht ISO 1042 und DIN 12664 und ist gemäß den Toleranzen des United States Pharmacopoeia (USP) kalibriert.
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
- In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer eingeätzt und es liegt ein Kalibrierungszertifikat für die Rückverfolgbarkeit zu nationalen Normen bei
- „H“-Konformität zertifiziert
- Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
- Beschriftungen in weißem Email
- Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse A, ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Beschreibung | Weiße Emaille-Beschriftungen |
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 475 mm |
| Toleranz | ±1 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Verschlussgröße | 34/35 |