Learn More
Pyrex™ Konische Bechergläser aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11393464
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11393464
Marke: Pyrex 1020/16D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für viele verschiedene Medien und Flüssigkeiten. Pyrex™ Konische Messbecher aus Borosilikatglas sind in verschiedensten Laboranwendungen vielseitig einsetzbar
Geeignet für viele verschiedene Medien und Flüssigkeiten.Konische Messbecher aus Pyrex™ Borosilikatglas sind in verschiedensten Laboranwendungen vielseitig einsetzbar
  • Konische Form (Phillips-Muster) mit Ausguss
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Hervorragende thermische Leistung und chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Höhe (metrisch) 142 mm
Menge 10/Packung
Typ Becher