Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Crystallizing Dishes
Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization.
Marke:  Pyrex 1470/00M
Artikelnummer. 12083323
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen