Learn More
Pyrex™ Zylindrischer Kolben aus Borosilikatglas, konisch
Artikelnummer. 12663262
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Höhe (metrisch):
70 mm
97 mm
130 mm
Außendurchmesser (metrisch):
45 mm
60 mm
69 mm
90 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12663262
Marke: Pyrex 1190/04M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für effektive Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Kapazität (metrisch) 125 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 97 mm
Form Konisch, zylindrisch
Beschriftungsfläche Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm