Learn More
Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 10793032
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Höhe (metrisch):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Verschlussgröße:
15
22
30
42
42 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10793032 1000 ml 210 mm 131 mm 42 mm 1 Stück
12588866 2000 ml 280 mm 166 mm 42 5 Stück
11950905 250 ml 130 mm 85 mm 42 10 Stück
11981518 25 ml 76 mm 42 mm 22 10 Stück
10302960 25 ml 76 mm 42 mm 22 1 Stück
11920905 50 ml 85 mm 51 mm 22 10 Stück
11940905 100 ml 105 mm 64 mm 30 10 Stück
11960905 500 ml 160 mm 105 mm 42 10 Stück
15537670 10 ml 68 mm 30 mm 15 50 Stück
15547670 3000 ml 315 mm 187 mm 42 20 Stück
11991518 3000 ml 315 mm 187 mm 42 5 Stück
15527670 5 ml 57 mm 25 mm 15 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10793032 Lieferant Pyrex™ Lieferanten-Nr. 1137/10M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.78 €
    57.44 € / 1 Stück
    Sparen 11.34 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Medien und Kulturen. Pryex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubkappe sind beständig gegen Temperaturwechsel und chemische Korrosion.
Lagern Sie Medien und Kulturen sicher mit einem Schraubverschluss. Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss widerstehen plötzlichen Temperaturwechseln und chemischer Korrosion.
  • PBT-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteter Dichtungsscheibe
  • Nach Erlenmeyer
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
  • Über die volle Kapazität graduiert
Spezifikation
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 210 mm
Form Konisch
Graduated Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm
Verschlussgröße 42 mm