Learn More
Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Schliffhülse
Artikelnummer. 15507670
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Standard-Konusverbindung:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung unitSize
15507670 100 mL 29/32 20 Stück
12622062 250 ml 29/32 10 Stück
12463431 500 ml 29/32 10 Stück
12453431 250 ml 24/29 10 Stück
15597660 50 mL 19/26 20 Stück
15517670 1000 mL 29/32 20 Stück
6 options
Artikelnummer. 15507670
Marke: Pyrex 1132/06
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glas-Erlenmyerkolben eignen sich zum Züchten von Kulturen und Lagern anderer Laborreagenzien. Der Erlenmeyerkolben aus Pyrex™-Borosilikatglas mit QuickFit™-Glassockel ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
Glas-Erlenmyer-Kolben eignen sich zum Ablegen von Kulturen anbauen und dem Lagern anderer Laborreagenzien.Der Erlenmeyerkolben aus Pyrex™ Borosilikatglas mit QuickFit™ Glassockel ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Entspricht ISO 4797
  • Konischer Kolben mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
  • Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Erlenmeyerkolben Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12387
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas, Pyrex Glas
Graduierungen Ja
Höhe (metrisch) 110 mm
Form Konisch
Standard-Konusverbindung 29/32
Beschriftungsfläche Ja
Graduated Ja
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm