Learn More
Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Schliffhülse
Glas-Erlenmyer-Kolben eignen sich zum Ablegen von Kulturen anbauen und dem Lagern anderer Laborreagenzien. Der Erlenmeyerkolben aus Pyrex™-Borosilikatglas mit QuickFit™-Glassockel ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
233.00 € - 837.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12622062
|
Pyrex
1132/15 |
250 ml | 29/32 |
312.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12463431
|
Pyrex
1132/20 |
500 ml | 29/32 |
310.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12453431
|
Pyrex
1132/14 |
250 ml | 24/29 |
233.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15597660
|
Pyrex
1132/02 |
50 mL | 19/26 |
458.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15507670
|
Pyrex
1132/06 |
100 mL | 29/32 |
411.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15517670
|
Pyrex
1132/26 |
1000 mL | 29/32 |
837.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
Glas-Erlenmyer-Kolben eignen sich zum Ablegen von Kulturen anbauen und dem Lagern anderer Laborreagenzien.Der Erlenmeyerkolben aus Pyrex™ Borosilikatglas mit QuickFit™ Glassockel ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
- Entspricht ISO 4797
- Konische Kolben mit hochwertigem Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
- Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel
- Erlenmeyerkolben mit hochwertigem Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld